Få mere at vide
Tin(II) bromide, 99.2%
Artikelnummer. p-4407992
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11375727
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043430.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10031-24-0 | SnBr2
Stannobromid virker en Lewis-syre. Det bruges til at fremstille alkyltinforbindelser og til den spektrofotometriske bestemmelse af iridium. Det er involveret i regioselektive mono-etherificeringer af vicinale dioler med diazoforbindelser. Det fungerer som en katalysator til fremstilling af harpiksholdige lactonhøjpolymerer. Det tjener som et potent reduktionsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10031-24-0
Molekylær formel SnBr2
MDL nummer MFCD00011239
Synonym tin ii bromide, tin dibromide, stannous bromide, tin bromide snbr2, snbr2, acmc-1bp22
Tekniske data
Kogepunkt 623°C
Kemisk navn eller materiale Tin(II) bromide
Smeltepunkt 215°C
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.4%
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,ether,acetone,pyridine and dimethyl sulfoxide.
Formel vægt 278.51
Tæthed 5.12