Få mere at vide
Tin(II)bromid, 99,2 %
Beskrivelse
Stannobromid virker en Lewis-syre. Det bruges til at fremstille alkyltinforbindelser og til den spektrofotometriske bestemmelse af iridium. Det er involveret i regioselektive mono-etherificeringer af vicinale dioler med diazoforbindelser. Det fungerer som en katalysator til fremstilling af harpiksholdige lactonhøjpolymerer. Det tjener som et potent reduktionsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 623 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Tin(II) bromide |
| Smeltepunkt | 215 °C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 99.4% |
| Tæthed | 5.12 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i alkohol, ether, acetone, pyridin og dimethylsulfoxid. |
| Formel vægt | 278.51 |