Få mere at vide
Tin(II) Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tin(II) Acetate |
| CAS | 638-39-1 |
| Molekylær formel | C4 H6 O4 Sn |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Acetic Acid Tin(2+) Salt, Tin Acetate (Sn(OAc)2), Stannous Acetate, Tin Acetate, Tin Acetate (Sn(MeCO2)2), Tin acetate (Sn(O2C2H3)2), Tin diacetate, Tin(II) Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/2C2H4O2.Sn/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2 |
| SMIL | CC(=O)O[Sn]OC(=O)C |
| IUPAC navn | diacetyloxytin |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.8 |
| Formel vægt | 237.9288 |