Få mere at vide
Tin(II) 2-ethylhexanoat, tekniker.
Beskrivelse
Tin(II)2-ethylhexanoat bruges som polymerisationsinitiator i polymælkesyreproduktion. Det fungerer som mellemprodukt og katalysator for urethanskum, smøremidler, tilsætningsmidler og stabilisatorer til transformatorolier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tin(II) 2-ethylhexanoate |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.251 g/mL |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.494 |
| Mængde | 500 g |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand. |
| Formel vægt | 405.11 |
| Grad | Teknisk |
| Fysisk form | Væske |