Få mere at vide
Tin(II) 2-ethylhexanoat, tekniker.
Artikelnummer. 11333447
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11333447 100 g 100g
11343447 500 g 500g
11323447 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11333447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 018590.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 301-10-0 | C16H30O4Sn | 405,122 g/mol
Tin(II)2-ethylhexanoat bruges som polymerisationsinitiator i polymælkesyreproduktion. Det fungerer som mellemprodukt og katalysator for urethanskum, smøremidler, tilsætningsmidler og stabilisatorer til transformatorolier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 301-10-0
Molekylær formel C16H30O4Sn
Molekylvægt (g/mol) 405.122
MDL nummer MFCD00002676
InChI nøgle KSBAEPSJVUENNK-UHFFFAOYSA-L
Synonym stannous octoate, tin ii 2-ethylhexanoate, tin octoate, tin ii bis 2-ethylhexanoate, tin 2+ bis 2-ethylhexanoate, tin ethylhexanoate, tin 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, tin 2+ salt, stannous 2-ethylhexoate, tin ii 2-ethylhexylate
PubChem CID 9318
IUPAC navn 2-ethylhexanoat; tin(2+)
SMIL CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Sn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin(II) 2-ethylhexanoate
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.251 g/mL
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.494
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 405.11
Grad Teknisk
Fysisk form Væske