Få mere at vide
Tin(II) 2-ethylhexanoate, 95%
Description
Tin(II)2-ethylhexanoat bruges som polymerisationsinitiator i polymælkesyreproduktion. Det fungerer som et mellemprodukt og en katalysator for urethanskum, et smøremiddel, tilsætningsmiddel og en stabilisator til transformatorolier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tin(II) 2-ethylhexanoat anvendes som polymerisationsinitiator i polymælkesyreproduktion. Det fungerer som et mellemprodukt og en katalysator for urethanskum, et smøremiddel, tilsætningsmiddel og en stabilisator til transformatorolier.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Tin(II) 2-ethylhexanoate |
| Tæthed | 1.251 |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Lugt | Characteristic |
| Brydningsindeks | 1.494 |
| Mængde | 100 g |
| Opløselighedsinformation | Miscible with water. |
| Formel vægt | 405.11 |
| Procent renhed | 96% |
Safety and Handling
- Tin(II) 2-ethylhexanoate
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Tin(II) 2-ethylhexanoate