Få mere at vide
Velp Scientifica™ Stanifolie kopper
Artikelnummer. 15329574 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Til brug med:
Dumas nitrogenanalysator
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Til brug med Pakningsstørrelse
15329574 Dumas nitrogenanalysator Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 15329574 Leverandør Velp Scientifica™ Leverandørnr. A00000153
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Velp Scientifica™ Blikfoliekopper til brug med Dumas Nitrogen Analyzer NDA 701 og 702.
  • Til brug med NDA 701 og 702
Tekniske data
Type Stanifolie kopper
Til brug med Dumas nitrogenanalysator
Vægt (metrisk) 0.1 kg