Få mere at vide
Stanniol, 0,25 mm tyk, Puratronic™ 99,998 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11305879
Skift visning
Mængde:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11305879 50 x 50 mm Hver
11307107 100 x 100 mm Hver
11317107 100 x 500 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11305879 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011459.FI
Request Bulk or Custom Format
Form: ca. 4,6g/50x50mm | CAS: 7440-31-5 | Sn | 118,71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-31-5
Molekylær formel Sn
Molekylvægt (g/mol) 118.71
MDL nummer MFCD00133862
InChI nøgle ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC navn tin
SMIL [Sn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin
Farve Sølv til grå
Udseende Silver Gray foil
Tæthed 7.31g/cm3
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.998% (Metals basis)
Form Foil