Få mere at vide
Stanniol, 2,0 mm (0,08 tommer) tyk, Puratronic™, 99,9985% (metalbasis)
Artikelnummer. 11347097
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347097 25 x 25 mm 25mm
11385869 50 x 50 mm Hver
11357097 100 x 100 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11347097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011456.FF
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118,71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-31-5
Molekylær formel Sn
Molekylvægt (g/mol) 118.71
MDL nummer MFCD00133862
InChI nøgle ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC navn tin
SMIL [Sn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin foil
Navn note 2.0mm (0.08 in.) thick
Mængde 25 x 25 mm
Lugt Odorless
Vægt ≈9.1g/25x25mm
Form Foil
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9985%
Grad Puratronic