Få mere at vide
Stanniol, 2,0 mm (0,08 tommer) tyk, 99,8 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11309328
Stanniol, 2,0 mm (0,08 tommer) tyk, 99,8 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309328
100 x 500 mm, Hver
Mængde:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11309328
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043236.HP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-31-5
Molekylær formel Sn
Molekylvægt (g/mol) 118.71
MDL nummer MFCD00133862
InChI nøgle ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC navn tin
SMIL [Sn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin foil
Navn note 2.0mm (0.08 in.) thick
Mængde 100 x 500 mm
Lugt Odorless
Vægt ≈36g/50x50mm
Form Foil
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.8%
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerG21U026 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato18/11/2021 Artikelnummer043236.GH,043236.FI,043236.HP
PartinummerL01U036 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato18/11/2021 Artikelnummer043236.GH,043236.FI,043236.HP
PartinummerJ15S004 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato18/11/2021 Artikelnummer043236.GH,043236.FI,043236.HP
PartinummerJ08S049 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato18/11/2021 Artikelnummer043236.GH,043236.FI,043236.HP
PartinummerR03E075 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato18/11/2021 Artikelnummer043236.GH,043236.FI,043236.HP
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Stanniol, 2,0 mm (0,08 tommer) tyk, 99,8 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals >