Få mere at vide
Tin foil, 1.0mm (0.04in) thick, Puratronic™, 99.9985% (metals basis)
Artikelnummer. p-4782184
Mængde:
25 x 50 mm
50 x 100 mm
100 x 250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11387097
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011457.FG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: Ca. 9,1 g/25 x 50 mm
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-31-5
Molekylær formel Sn
Molekylvægt (g/mol) 118.71
MDL nummer MFCD00133862
InChI nøgle ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC navn tin
SMIL [Sn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin
Farve Sølv til grå
Udseende Silver Gray foil
Tæthed 7.31g/cm3
Mængde 25 x 50 mm
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.9985% (Metals basis)
Form Foil