Få mere at vide
Tin foil, 1.0mm (0.04in) thick, 99.8% (metals basis)
Artikelnummer. 11389318
Mængde:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11389318
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043235.GH
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-31-5
Molekylær formel Sn
Molekylvægt (g/mol) 118.71
MDL nummer MFCD00133862
InChI nøgle ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC navn tin
SMIL [Sn]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tin foil
Navn note 1.0mm (0.04 in.) thick
Mængde 100 x 100 mm
Lugt Odorless
Vægt ≈18.2g/50x50mm
Form Foil
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.8%