Få mere at vide
Stanniol, 0,33 mm tyk, 99+% (metalbasis)
Artikelnummer. 15496045
Skift visning
Mængde:
150 x 270 mm
5 x 150 x 270 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15496045 150 x 270 mm Hver
15406055 5 x 150 x 270 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496045 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014636.RD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118,71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-31-5
Molekylær formel Sn
Molekylvægt (g/mol) 118.71
MDL nummer MFCD00133862
InChI nøgle ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC navn tin
SMIL [Sn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin foil
Navn note 0,33 mm (0,013 tommer) tyk
Mængde 150 x 270 mm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈100g/15x27cm
Form Floret
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed ≥99%