Få mere at vide
Stanniol, 0,1 mm (0,004 tommer) tyk, 98,8 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436585
Skift visning
Mængde:
30 x 150 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15436585 30 x 150 cm Hver
1 options
Artikelnummer. 15436585 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044154.RG
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin foil
Navn note 0,1 mm (0,004 tommer) tyk
CAS 7440-31-5
Mængde 30 x 150 cm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈329g/30x150cm
Form Floret
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Sn
MDL nummer MFCD00133862
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
InChI nøgle ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Sn]
IUPAC navn tin
Molekylvægt (g/mol) 118.71
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Procent renhed 98.8%