Få mere at vide
Stanniol, 0,127 mm (0,005 tommer) tykt, 99,998 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11316537
Skift visning
Mængde:
75 x 100 mm
150 x 200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11316537 75 x 100 mm Hver
11306537 150 x 200 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11316537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 000344.GE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1275.00 DKK
    1020.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 254.35 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Form: ca. 6,9 g/75 x 100 mm | CAS: 7440-31-5 | Sn | 118,71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-31-5
Molekylær formel Sn
Molekylvægt (g/mol) 118.71
MDL nummer MFCD00133862
InChI nøgle ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC navn tin
SMIL [Sn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin
Farve Sølv til grå
Udseende Sølvgrå floret
Mængde 75 x 100 mm
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,999% (metalbasis)
Form Floret