Få mere at vide
Stanniol, 0,05 mm (0,002 tommer) tyk, 99,999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tin foil |
| Navn note | 0,05 mm (0,002 tommer) tyk |
| CAS | 7440-31-5 |
| Mængde | 50 x 100 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈1,8g/50x100mm |
| Form | Floret |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Molekylær formel | Sn |
| MDL nummer | MFCD00133862 |
| Vis mere |