Få mere at vide
Stanni, 0,05 mm tyk, 98,8 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tin foil |
| Navn note | 0.05mm (0.002 in.) thick |
| Mængde | 15 x 75 cm |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈8.2g/15x15cm |
| Form | Foil |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 98.8% |