Få mere at vide
Stanniol, 0,025 mm (0,001 in.) tyk, hård, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824985
Mængde:
15 x 15 cm
15 x 75 cm
15 x 300 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11336887
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010789.VA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: Ca. 4,2 g/15 x 15 cm; Temperament: som rullet
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-31-5
Molekylær formel Sn
Molekylvægt (g/mol) 118.71
MDL nummer MFCD00133862
InChI nøgle ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC navn tin
SMIL [Sn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin
Farve Sølv til grå
Navn note Hard
Udseende Silver Gray foil
Mængde 15 x 15 cm
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.9% (Metals basis)
Form Foil