Få mere at vide
Stanniol, 0,025 mm (0,001 tommer) tyk, hård, 99,9 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11346887
Skift visning
Mængde:
15 x 15 cm
15 x 75 cm
15 x 300 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11346887 15 x 75 cm Hver
11336887 15 x 15 cm Hver
11356887 15 x 300 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11346887 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010789.VE
 Begrænset vare
På lager
Form: ca. 4,2 g/15 x 15 cm; Temper: som rullet | CAS: 7440-31-5 | Sn | 118,71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-31-5
Molekylær formel Sn
Molekylvægt (g/mol) 118.71
MDL nummer MFCD00133862
InChI nøgle ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC navn tin
SMIL [Sn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin
Farve Sølv til grå
Navn note Svært
Udseende Sølvgrå floret
Mængde 15 x 75 cm
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,9% (metalbasis)
Form Floret