Få mere at vide
Tin Ditriflate, TRC
Artikelnummer. 30454259
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30454259 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30454259 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT444103100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin Ditriflate
CAS 62086-04-8
Molekylær formel C2O6F6S2Sn
Mængde 100 mg
Synonym Tin(2+) Triflate, Tin(II) Triflate, Tin(II) Trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic Acid Tin(2+) Salt, Stannous Triflate, Stannous Trifluoromethanesulfonate, Stannous Trifluoromethylsulfonate, Tin Bis(trifluoromethanesulfonate)
InChI formel InChI=1S/2CHF3O3S.Sn/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
SMIL [Sn+2].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn tin(2+); trifluoromethanesulfonat
Molekylvægt (g/mol) 416.84
Formel vægt 417.8062