Få mere at vide
Tin arsenide, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11343458
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11343458
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036363.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39332-13-3
Molekylær formel C8H10N4O2S
Molekylvægt (g/mol) 226.254
MDL nummer MFCD00148646
InChI nøgle OPKFIKAYNXEJQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-propanediol, 3-9h-purin-6-ylthio, 3-9h-purin-6-ylsulfanyl propane-1,2-diol, ncistruc1_000545, ncistruc2_000494, 1, 3-purin-6-ylthio, ax 3, 1, 3-1h-purin-6-ylthio, 6-2,3-dihydroxypropyl thiopurine, 3-9h-purin-6-ylthio-1,2-propanediol, 3-7h-purin-6-ylsulfanyl propane-1,2-diol
PubChem CID 3579846
IUPAC navn 3-(7H-purin-6-ylsulfanyl)propane-1,2-diol
SMIL C1=NC2=C(N1)C(=NC=N2)SCC(CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin arsenide
Fysisk form Pieces
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1557
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Slightly soluble in tin telluride
Formel vægt 193.61
Procent renhed 99.999%