Få mere at vide
Tin, 99.8%, powder, -325 mesh
Artikelnummer. p-3757549 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 10125330
Brand: Thermo Scientific Acros 317801000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-31-5
Molekylær formel Sn
Molekylvægt (g/mol) 118.71
MDL nummer MFCD00133862
InChI nøgle ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC navn tin
SMIL [Sn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin
Farve Grå
Navn note -325 mesh
Smeltepunkt 231.9°C
Kogepunkt 2270.0°C
Tæthed 7.3000g/mL
Mængde 100 g
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99.8%
Form Pulver
Lineær formel Sn
Fieser 01,1168; 02,414; 11,519; 12,486; 13,298; 17,333
Merck Index 15, 9603
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids and hot potassium hydroxide, solutions
Formel vægt 118.69
Procent renhed 99.8%
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Tin, powder, -325 mesh