Få mere at vide
Tin, 99.8%, powder, -325 mesh
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tin |
| Farve | Grå |
| Navn note | -325 mesh |
| Smeltepunkt | 231.9°C |
| Kogepunkt | 2270.0°C |
| Tæthed | 7.3000g/mL |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 99.8% |
| Form | Pulver |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Tin, powder, -325 mesh