Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tin |
| Farve | Grå |
| Navn note | -100 mesh |
| Smeltepunkt | 231,9 °C |
| Kogepunkt | 2270,0 °C |
| Tæthed | 7.3000g/mL |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 99.5% |
| Form | Pulver |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Tin, powder, -325 mesh