Få mere at vide
Tin, 99,5%, pulver, -100 mesh
Artikelnummer. 10308940 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10308940 100 g Plastflaske 100g
10678634 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10308940 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 317811000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    377.62 DKK
    339.65 DKK / 100g
    Spare 37.97 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118,71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-31-5
Molekylær formel Sn
Molekylvægt (g/mol) 118.71
MDL nummer MFCD00133862
InChI nøgle ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC navn tin
SMIL [Sn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tin
Farve Grå
Navn note -100 mesh
Smeltepunkt 231,9 °C
Kogepunkt 2270,0 °C
Tæthed 7.3000g/mL
Mængde 100 g
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99.5%
Form Pulver
Lineær formel Sn
Fieser 01,1168; 02,414; 11,519; 12,486; 13,298; 17,333
Merck Index 15, 9603
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i syrer og varm kaliumhydroxid, opløsninger
Formel vægt 118.69
Procent renhed 99.5%
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Tin, powder, -325 mesh