Få mere at vide
Tin, 99.5+%, Certified AR for Analysis, Metal, Granulated, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10244640 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
250 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. 10244640
Brand: Fisher Chemical T/1640/50
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Farve Silver
CAS 7440-31-5
Smeltepunkt 231.9°C
Kogepunkt 2270°C
Mængde 250 g
Emballage Plastic powder jar
Damptryk 1mmHg 1492
Form Solid
Molekylær formel Sn
MDL nummer MFCD00133862
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
InChI nøgle ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Sn]
IUPAC navn tin
Molekylvægt (g/mol) 118.71
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Formel vægt 118.69g/mol