Få mere at vide
Invitrogen™ Menneskelig TIMP2 ELISA Kit
Artikelnummer. 17135579
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 17135579
Brand: Invitrogen™ EHTIMP2X5
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Human Tissue Inhibitor of MetalloProteinases 2 (TIMP-2) ELISA kvantificerer Hu TIMP-2 i humant serum, plasma eller cellekulturmedium. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant Hu TIMP-2. Metodens princip The Human TIMP-2 solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
TIMP-1 og TIMP-2 er inhiberende enzymer af matrix metalloproteinase-familien og menes at være af stor betydning for opretholdelsen af bindevævsintegritet. TIMP-2 viser den højeste bindingsaffinitet til både de latente (pro) og aktive former af 72 kDa Type IV collagenase (også kendt som MMP-2 eller gelatinase A). Det har også affinitet til den aktive form af 92 kDa Type IV collagenase (også kendt som MMP-9 eller gelatinase B). TIMP-2 hæmmer den proteolytiske invasivitet af tumorceller og normale placentale trofoblastceller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P16035
Analyseområde 1,6 til 1200 pg/ml
Assay følsomhed 2 pg/mL
Kalibreringsområde 25 pg/ml til 7000 pg/ml
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie Proteaser, Peptidaser& Inhibitorer
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Denne ELISA kit viser ingen krydsreaktivitet med nogen af de testede cytokiner: Humant IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, G-CSF, M-CSF, M-CSF, M-CSF,-Mamma, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, PDGF, SCF, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Tilstrækkelig til 5 x 96 analyser
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 7077
Gen symbol CSC-21 K,DDC8
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 5 x 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Anden forskning
Prøvevolumen Plasma 1μ L, Serum 1μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym CSC-21 K, DDC8
Mål TIMP2
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min