Få mere at vide
Timosaponin BII, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451518
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16451518 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16451518 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0812
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
MedChemExpress Timosaponin BII (Prototimosaponin A III) is a steroid saponin found in the rhizomes of Anemarrhena asphodeloides. Timosaponin BII has neuronal protective, anti-inflammatory and antioxidant activities.
Timosaponin BII (Prototimosaponin A III) is a steroid saponin found in the rhizomes of Anemarrhena asphodeloides. Timosaponin BII has neuronal protective, anti-inflammatory and antioxidant activities.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Timosaponin BII
CAS 136656-07-0
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C45H76O19
Mængde 5 mg
Synonym Prototimosaponin A III
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (108.57 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (108.57 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@@]1([C@]([C@@H]2C)([H])[C@](O[C@]2(O)CC[C@H](C)CO[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]3O)O)O[C@@H]3CO)([H])C4)[C@]4([H])[C@@](CC[C@@]5([H])[C@@]6(CC[C@H](O[C@@](O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]7O)([H])[C@@H]7O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]8O)O)([H])O[C@@H]8CO)C5)C)([H])[C@]6([H])CC1
Molekylvægt (g/mol) 921.07
Formel vægt 921.07
Procent renhed 98.52%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration