Få mere at vide
Timosaponin AIII, MedChemExpress
Description
Timosaponin AIII could inhibit acetylcholinesterase (AChE) activity, with an IC50 of 35.4 μM.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Timosaponin AIII |
| CAS | 41059-79-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C39H64O13 |
| Mængde | 25 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (168.71 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C[C@@]12[C@]([C@@H]3C)([H])[C@](O[C@]34CC[C@H](C)CO4)([H])C[C@@]1([H])[C@@](CC[C@@]5([H])[C@@]6(CC[C@H](O[C@@](O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]7O)([H])[C@@H]7O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]8O)O)([H])O[C@@H]8CO)C5)C)([H])[C@]6([H])CC2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 740.92 |
| Formel vægt | 740.92 |
| Show More |