Få mere at vide
Timosaponin A1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16401758
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16401758 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 16401758 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN6079
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
MedChemExpress Timosaponin A1 is a coprostane type steroidal saponin isolated from Rhizoma Anemarrhenae.
Timosaponin A1 is a coprostane type steroidal saponin isolated from Rhizoma Anemarrhenae.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Timosaponin A1
CAS 68422-00-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C33H54O8
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 31.25 mg/mL (53.99 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL C[C@@]12[C@]3([H])[C@](O[C@]4(CC[C@H](C)CO4)[C@H]3C)([H])C[C@@]1([H])[C@@]5([H])[C@]([C@@]6([C@](C[C@@H](O[C@]7([H])O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)CO)CC6)([H])CC5)C)([H])CC2
Molekylvægt (g/mol) 578.78
Formel vægt 578.78
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Solid