missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Timonacic, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Timonacic |
| CAS | 444-27-9 |
| Molekylær formel | C4 H7 N O2 S |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Thioproline, 4-Thiazolidinecarboxylic Acid, 1,3-Thiazolane-4-carboxylic Acid, 1,3-Thiazolidin-3-ium-4-carboxylate, 4-carboxythiazolidine, 1,3-Thiazolidine-4-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO2S/c6-4(7)3-1-8-2-5-3/h3,5H,1-2H2,(H,6,7) |
| SMIL | OC(=O)C1CSCN1 |
| IUPAC navn | 1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 133.169 |
| Formel vægt | 133.02 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?