Få mere at vide
Timolol Maleate, Mikromol™
Artikelnummer. 17979819
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17979819 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17979819 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0440.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Timolol Maleate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Timolol Maleate
CAS 26921-17-5
Analyt- eller komponentnavne Timolol Maleate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H24 N4 O3 S . C4 H4 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Timolol Maleate, 2-Propanol, 1-[(1,1-dimethylethyl)amino]-3-[[4-(4-morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]-, (2S)-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), 2-Propanol, 1-(tert-butylamino)-3-[(4-morpholino-1,2,5-thiadiazol-3-yl)oxy]-, (-)-, maleate (1:1) (salt) (8CI), 2-Propanol, 1-[(1,1-dimethylethyl)amino]-3-[[4-(4-morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]-, (2S)-, (2Z)-2-butenedioate (1:1) (salt) (9CI), 2-Propanol, 1-[(1,1-dimethylethyl)amino]-3-[[4-(4-morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]-, (S)-, (Z)-2-butenedioate (1:1) (salt), 1,2,5-Thiadiazole, 2-propanol deriv., (-)-Timolol maleate, (S)-(-)-Timolol maleate, (S)-Timolol hydrogen maleate, (S)-Timolol maleate, Aquanil, Betim, Betime, Blocadren, Blocanol, Istalol, L-Timolol maleate, MK 950, Optimol, Proflax, Rysmon TG, Temserin, Tenopt, Timabak, Timacar, Timacor, Timolet, Timolol LA, Timolol hydrogen maleate, Timomann, Timoptic, Timoptol, Timoptol XE, Timorom, WP 934, l-Timolol maleate
InChI formel InChI=1S/C13H24N4O3S.C4H4O4/c1-13(2,3)14-8-10(18)9-20-12-11(15-21-16-12)17-4-6-19-7-5-17;5-3(6)1-2-4(7)8/h10,14,18H,4-9H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t10-;/m0./s1
SMIL CC(C)(C)NC[C@H](O)COc1nsnc1N2CCOCC2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC navn (Z)-but-2-enedioic acid;(2S)-1-(tert-butylamino)-3-[(4-morpholin-4-yl-1,2,5-thiadiazol-3-yl)oxy]propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 432.49
Mængde 250 mg
Formel vægt 432.1679 g/mol