Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Timolol maleat
Artikelnummer. 17221242 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17221242 1 g
17231242 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17221242 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 466510010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26921-17-5 | C17H28N4O7S, C13H24N4O3S·C4H4O4 | 432.49 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26921-17-5
Molekylær formel C17H28N4O7S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Timolol maleat
Mængde 1 g
Opløselighed Opløselighed aq. soln.: opløselig. Andre opløseligheder: praktisk talt uopløselig i ether, opløselig i dmso, methanol, ethanol
Smeltepunkt 202,0 °C til 203,0 °C
Formel vægt 432.49
InChI nøgle WLRMANUAADYWEA-NWASOUNVSA-N
SMIL OC(=O)\C=C/C(O)=O.CC(C)(C)NC[C@H](O)COC1=NSN=C1N1CCOCC1
IUPAC navn (2S)-1-(tert-butylamino)-3-{[4-(morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy}propan-2-ol; (2Z)-but-2-enedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 432.49
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Timolol maleate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (S)-3-[3-(tert-Butylamino)-2-hydroxypropoxy]-4-morpholino-1,2,5-thiadiazole monomaleate