Få mere at vide
Timolol Maleate 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Artikelnummer. 30461205
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30461205 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461205 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0440.0001
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Timolol Maleate 1.0 mg/ml in Methanol (as free base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Timolol Maleate
CAS 26921-17-5
Analyt- eller komponentnavne Timolol Maleate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H24 N4 O3 S . C4 H4 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Timolol Maleate, 2-Propanol, 1-[(1,1-dimethylethyl)amino]-3-[[4-(4-morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]-, (2 S)-, (2 Z)-2-butenedioate (1:1), 2-Propanol, 1-(tert-butylamino)-3-[(4-morpholino-1,2,5-thiadiazol-3-yl)oxy]-, (-)-, maleate (1:1) (salt) (8 CI), 2-Propanol, 1-[(1,1-dimethylethyl)amino]-3-[[4-(4-morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]-, (2 S)-, (2 Z)-2-butenedioate (1:1) (salt) (9 CI), 2-Propanol, 1-[(1,1-dimethylethyl)amino]-3-[[4-(4-morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]-, (S)-, (Z)-2-butenedioate (1:1) (salt), 1,2,5-Thiadiazole, 2-propanol deriv., (-)-Timolol maleate, (S)-(-)-Timolol maleate, (S)-Timolol hydrogen maleate, (S)-Timolol maleate, Aquanil, Betim, Betime, Blocadren, Blocanol, Istalol, L-Timolol maleate, MK 950, Optimol, Proflax, Rysmon TG, Temserin, Tenopt, Timabak, Timacar, Timacor, Timolet, Timolol LA, Timolol hydrogen maleate, Timomann, Timoptic, Timoptol, Timoptol XE, Timorom, WP 934, l-Timolol maleate
InChI formel InChI=1 S/C13H24N4O3S.C4H4O4/c1-13(2,3)14-8-10(18)9-20-12-11(15-21-16-12)17-4-6-19-7-5-17;5-3(6)1-2-4(7)8/h10,14,18 H,4-9H2,1-3H3;1-2 H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t10-;/m0./s1
SMIL CC(C)(C)NC[C@H](O)COc1nsnc1N2CCOCC2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC navn (Z)-but-2-enedioic acid;(2 S)-1-(tert-butylamino)-3-[(4-morpholin-4-yl-1,2,5-thiadiazol-3-yl)oxy]propan-2-ol
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molekylvægt (g/mol) 432.49
Mængde 1 ml
Formel vægt 432.1679 g/mol