Få mere at vide
Kartell Stopur
Beskrivelse
- Transportabel
- Lommestørrelse
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Stopur |
| Tidsområde | 19 timer. 59 min. |
| Alarmer | Hørbar/synlig |
| Vise | Digital LCD |
| Vægt (engelsk) | 2,12 oz. |
| Vægt (metrisk) | 0.06 kg |
| Model- | Elektronisk |