Få mere at vide
Kartell Stopur
Beskrivelse
- Transportabel
- Lommestørrelse
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Stopur |
| Tidsområde | 0 til 60 min. |
| Alarmer | Hørbar/synlig |
| Vise | Analog |
| Vægt (engelsk) | 3,53 oz. |
| Vægt (metrisk) | 0.10 kg |
| Model- | Klip |