Få mere at vide
Melford Timentin
Beskrivelse
Timentin indeholder to antibiotika: ticarcillin (et penicillin) og klavulanatkalium (en beta-lactamasehæmmer).
Ticarcillin hæmmer bakteriel cellevægsyntese, forstyrrer integriteten af bakteriecellevæggen og fører til bakteriel cellelyse. Clavulanat-kalium virker ved at hæmme beta-lactamaser, enzymer produceret af bakterier, der kan inaktivere beta-lactam-antibiotika, såsom ticarcillin. Denne kombination er effektiv mod et bredt spektrum af bakterier, herunder dem, der producerer beta-lactamaser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Timentin |
| CAS | 4697-14-7, 61177-45-5 |
| Mængde | 5 g |
| Molekylær formel | C15H14N2Na2O6S2/C8H8KNO5 |