Beskrivelse
This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Mouse TIM-1/KIM-1/HAVCR.
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 18.75 pg/mL |
| Assay følsomhed | 18.75-1200 pg/mL |
| Assay | Sandwich ELISA |
| Konjugeret | HRP |
| Immunoassay-kitformat | Sandwich ELISA Kit |
| Produktlinje | Novus |
| Produkttype | Antibody Pairs |
| Specificitet | This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Mouse TIM-1/KIM-1/HAVCR. |
| Målarter | Mouse |
| Til brug med (applikation) | Sandwich ELISA |
| Vis mere |