missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tilorone Dihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30454351
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454351 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30454351 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT44080050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tilorone Dihydrochloride
CAS 27591-69-1
Molekylær formel C25 H34 N2 O3 . 2 Cl H
Mængde 50 mg
Synonym 9H-Fluoren-9-one','2,7-bis[2-(diethylamino)ethoxy]-','hydrochloride (1:2), 9H-Fluoren-9-one','2,7-bis[2-(diethylamino)ethoxy]-','dihydrochloride (9CI), Fluoren-9-one','2,7-bis[2-(diethylamino)ethoxy]-','dihydrochloride (8CI), Amixinum, Amyxin, DEAE-F, NSC 143969, RMI 10008DA, RMI 10028DA, Tilorone dihydrochloride, Tilorone hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C25H34N2O3.2ClH/c1-5-26(6-2)13-15-29-19-9-11-21-22-12-10-20(30-16-14-27(7-3)8-4)18-24(22)25(28)23(21)17-19;;/h9-12,17-18H,5-8,13-16H2,1-4H3;2*1H
SMIL Cl.Cl.CCN(CC)CCOc1ccc2c(c1)C(=O)c3cc(OCCN(CC)CC)ccc23
IUPAC navn 2,7-bis[2-(diethylamino)ethoxy]fluoren-9-one;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 483.47
Formel vægt 482.2103
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.