Få mere at vide
Tilorone Dihydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30452495
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30452495 1 g
1 options
Artikelnummer. 30452495 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT4408001G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tilorone Dihydrochloride
CAS 27591-69-1
Molekylær formel C25 H34 N2 O3 . 2 Cl H
Mængde 1 g
Synonym 9H-Fluoren-9-one','2,7-bis[2-(diethylamino)ethoxy]-','hydrochloride (1:2), 9H-Fluoren-9-one','2,7-bis[2-(diethylamino)ethoxy]-','dihydrochloride (9CI), Fluoren-9-one','2,7-bis[2-(diethylamino)ethoxy]-','dihydrochloride (8CI), Amixinum, Amyxin, DEAE-F, NSC 143969, RMI 10008DA, RMI 10028DA, Tilorone dihydrochloride, Tilorone hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C25H34N2O3.2ClH/c1-5-26(6-2)13-15-29-19-9-11-21-22-12-10-20(30-16-14-27(7-3)8-4)18-24(22)25(28)23(21)17-19;;/h9-12,17-18H,5-8,13-16H2,1-4H3;2*1H
SMIL Cl.Cl.CCN(CC)CCOc1ccc2c(c1)C(=O)c3cc(OCCN(CC)CC)ccc23
IUPAC navn 2,7-bis[2-(diethylamino)ethoxy]fluoren-9-one;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 483.47
Formel vægt 482.2103