Få mere at vide
Oxoid UK Tilmicosin TIL 15ug 5x50 discs
Artikelnummer. 11962962
Skift visning
Mængde:
250 diske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. Mængde unitSize
11962962 250 diske Pakke med 250
1 options
Artikelnummer. 11962962 Leverandør Oxoid UK Leverandørnr. CT1756B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Antimicrobial Susceptibility discs
Manually determine the antibiotic susceptibility of microorganisms using Antimicrobial Susceptibility Testing (AST) methods in conjunction with reliable, easy-to-use Thermo Scientific™ Oxoid™ Antimicrobial Susceptibility discs.
Recommended Applications, HealthcareAntibiotic Code, TILDescription, Oxoid Tilmicosin Antimicrobial Susceptibility discsPackaging, 5 Cartridges/Pk.Quantity, 50 discs/CartridgeConcentration, 15μgUnit Size, Each
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antimikrobielle midler Tilmicosin
Certificeringer/compliance ARTG
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Oprindelsesland STORBRITANNIEN
Antibiotikum kode TIL
Produkttype Antimikrobielle følsomhedsskiver
Test Type Antimikrobiel modtagelighed
Til brug med (applikation) Manually Determine The Antibiotic Susceptibility of Microorganisms Using Antimicrobial Susceptibility Testing (AST) Methods
nr. pr. pakke 5 x 50 Discs
Emballagetype Æske
Mængde 250 diske