Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tilmicosin phosphate |
| CAS | 137330-13-3 |
| Smeltepunkt | 130.0°C to 135.0°C |
| Molekylær formel | C46H83N2O17P |
| Mængde | 1 g |
| InChI nøgle | NESIVXZOSKKUDP-ARVJLQODSA-N |
| SMIL | OP(O)(O)=O.CC[C@H]1OC(=O)C[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@@H](CCN2C[C@@H](C)C[C@@H](C)C2)C[C@@H](C)C(=O)\C=C\C(\C)=C\[C@@H]1CO[C@@H]1O[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H](OC)[C@H]1OC |
| IUPAC navn | (4R,5S,6S,7R,9R,11E,13E,15R,16R)-6-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-4-(dimethylamino)-3,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}-7-{2-[(3R,5-1-dimethyl]-methyl}-piper}-3 -16-ethyl-4-hydroxy-15-({[(2R,3R,4R,5R,6R)-5-hydroxy-3,4-dimethoxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}methyl)-5,9,13-trimethyl-1-oxacyclohexadeca-11,13-dien-2,10-dion; fosforsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 967.14 |
| Formel vægt | 967.13 |