missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tilmicosin phosphate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16488496
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16488496 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16488496 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0905A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Tilmicosin phosphate is a antibiotic, is used for the research of bovine respiratory disease and ovine respiratory disease associated with Mannheimia (Pasteurella) haemolytica.

Tilmicosin phosphate is a antibiotic, is used for the research of bovine respiratory disease and ovine respiratory disease associated with Mannheimia (Pasteurella) haemolytica.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tilmicosin phosphate
Fysisk form Solid
CAS 137330-13-3
Farve Light Yellow
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C46H83N2O17P
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym LY-177370 phosphate EL-870 phosphate
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (103.40 mM) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (103.40 mM)
SMIL C[C@@H]([C@@H](CC1=O)O)[C@H]([C@H](C[C@H](C(/C=C/C(C)=C/[C@H](CO[C@H](O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H]2OC)[C@@H]2OC)[C@@H](CC)O1)=O)C)CCN(C[C@H](C)C3)C[C@H]3C)O[C@@](O[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H]4N(C)C)([H])[C@@H]4O.O=P(O)(O)O
Molekylvægt (g/mol) 967.13
Formel vægt 967.13
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.