Få mere at vide
Tilmicosin, MedChemExpress
Beskrivelse
Tilmicosin is a macrolide antibiotic, is used for the research of bovine respiratory disease and ovine respiratory disease associated with Mannheimia (Pasteurella) haemolytica.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tilmicosin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 108050-54-0 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C46H80N2O13 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | LY-177370 EL-870 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (115.06 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |