Få mere at vide
Tilmicosin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478496
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16478496 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16478496 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0905100mg
MedChemExpress Tilmicosin is a macrolide antibiotic, is used for the research of bovine respiratory disease and ovine respiratory disease associated with Mannheimia (Pasteurella) haemolytica.
Tilmicosin is a macrolide antibiotic, is used for the research of bovine respiratory disease and ovine respiratory disease associated with Mannheimia (Pasteurella) haemolytica.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tilmicosin
Fysisk form Solid
CAS 108050-54-0
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C46H80N2O13
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym LY-177370 EL-870
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (115.06 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@@H]([C@@H](CC1=O)O)[C@H]([C@H](C[C@H](C(/C=C/C(C)=C/[C@H](CO[C@H](O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H]2OC)[C@@H]2OC)[C@@H](CC)O1)=O)C)CCN(C[C@H](C)C3)C[C@H]3C)O[C@@](O[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H]4N(C)C)([H])[C@@H]4O
Molekylvægt (g/mol) 869.13
Formel vægt 869.13
Procent renhed 98.0%