Få mere at vide
Tilidin urenhed D hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl (2RS)-3-Dimethylamino-2-phenylpropanoate Hydrochloride |
| CAS | 24811-92-5 |
| Molekylær formel | C13 H19 N O2 . Cl H |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Ethyl (2RS)-3-Dimethylamino-2-phenylpropanoate Hydrochloride, Tilidine Hydrochloride Hemihydrate Imp. D (EP) as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO2.ClH/c1-4-16-13(15)12(10-14(2)3)11-8-6-5-7-9-11;/h5-9,12H,4,10H2,1-3H3;1H |
| SMIL | Cl.CCOC(=O)C(CN(C)C)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | ethyl 3-(dimethylamino)-2-phenylpropanoat; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 257.76 |
| Formel vægt | 257.1183 |