Få mere at vide
Tilidin urenhed D hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30456820
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30456820 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30456820 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT440305100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethyl (2RS)-3-Dimethylamino-2-phenylpropanoate Hydrochloride
CAS 24811-92-5
Molekylær formel C13 H19 N O2 . Cl H
Mængde 100 mg
Synonym Ethyl (2RS)-3-Dimethylamino-2-phenylpropanoate Hydrochloride, Tilidine Hydrochloride Hemihydrate Imp. D (EP) as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C13H19NO2.ClH/c1-4-16-13(15)12(10-14(2)3)11-8-6-5-7-9-11;/h5-9,12H,4,10H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.CCOC(=O)C(CN(C)C)c1ccccc1
IUPAC navn ethyl 3-(dimethylamino)-2-phenylpropanoat; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 257.76
Formel vægt 257.1183