Få mere at vide
Tilfrinib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16447087
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16447087 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16447087 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY110244
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Tilfrinib (compound 4f) is a potent and selective inhibitor of breast tumor kinase (Brk) with an IC50 of 3.15 nM, which displays anti-proliferative activity and acts as a promising antitumor agent.
Tilfrinib (compound 4f) is a potent and selective inhibitor of breast tumor kinase (Brk) with an IC50 of 3.15 nM, which displays anti-proliferative activity and acts as a promising antitumor agent.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tilfrinib
CAS 1600515-49-8
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H13N3O
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (454.05 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1=CC=CC(NC2=C3C4=CC=CC=C4NC3=NC=C2)=C1
Molekylvægt (g/mol) 275.3
Formel vægt 275.3
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease