Få mere at vide
Tiletamine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 18041370
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18041370 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18041370 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1545.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tiletamine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tiletamine Hydrochloride
CAS 14176-50-2
Analyt- eller komponentnavne Tiletamine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H17 N O S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-(Ethylamino)-2-(2-thienyl)cyclohexanone hydrochloride, Tiletamin hydrochloride, Tiletamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H17NOS.ClH/c1-2-13-12(11-7-5-9-15-11)8-4-3-6-10(12)14;/h5,7,9,13H,2-4,6,8H2,1H3;1H
SMIL Cl.CCNC1(CCCCC1=O)c2cccs2
IUPAC navn 2-(ethylamino)-2-thiophen-2-ylcyclohexan-1-one;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 259.8
Mængde 250 mg
Formel vægt 259.0798 g/mol