Få mere at vide
Tiletamine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Tiletamine Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tiletamine Hydrochloride |
| CAS | 14176-50-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Tiletamine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H17 N O S . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2-(Ethylamino)-2-(2-thienyl)cyclohexanone hydrochloride, Tiletamin hydrochloride, Tiletamine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NOS.ClH/c1-2-13-12(11-7-5-9-15-11)8-4-3-6-10(12)14;/h5,7,9,13H,2-4,6,8H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CCNC1(CCCCC1=O)c2cccs2 |
| IUPAC navn | 2-(ethylamino)-2-thiophen-2-ylcyclohexan-1-one;hydrochloride |
| Vis mere |