Få mere at vide
Tiletamine Hydrochloride, LoGiCal
Artikelnummer. 30457511
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457511 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457511 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1545.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tiletamine Hydrochloride
CAS 14176-50-2
Analyt- eller komponentnavne Tiletamine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H17 N O S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-(Ethylamino)-2-(2-thienyl)cyclohexanone hydrochloride, Tiletamin hydrochloride, Tiletamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H17NOS.ClH/c1-2-13-12(11-7-5-9-15-11)8-4-3-6-10(12)14;/h5,7,9,13H,2-4,6,8H2,1H3;1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.CCNC1(CCCCC1=O)c2cccs2
IUPAC navn 2-(ethylamino)-2-thiophen-2-ylcyclohexan-1-one;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 259.8
Mængde 10 mg
Formel vægt 259.0798 g/mol