Få mere at vide
BOLA Fliser
Artikelnummer. 10004840
Skift visning
Dimensioner (L x B):
300 x 2 mm
300 x 3 mm
300 x 4 mm
300 x 5 mm
300 x 6 mm
300 x 8 mm
300 x 10 mm
300 x 15 mm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
10004840 300 x 5 mm
10350671 300 x 2 mm
10116550 300 x 3 mm
10083531 300 x 4 mm
10401001 300 x 6 mm
10640562 300 x 8 mm
10605991 300 x 10 mm
10691132 300 x 15 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10004840 Leverandør BOLA Leverandørnr. S180508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    980.70 DKK
    802.19 DKK / Pakke med 1
    Spare 178.51 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 15-10-2026
Læg i indkøbskurv
Add to basket
Fliser jomfruelige PTFE
Standardstørrelser med forskellige tykkelser.
Specifications
Absorberingsevne Ikke-absorberende
Dimensioner (L x B) 300 x 5 mm